Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindsatser
Shop alle Merck produkter
Diameter (metrisk) filter:
12 mm
30 mm
Til brug med (udstyr):
24 Brønds plade
6 Brønds plade
Højde (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi. Millicell™ Kulturpladeindsatser indeholder PTFE Biopore™ membraner med 0,4 m μporer. Klar til brug 30 eller 12 mm indsatser til 6 og 24 brønds plader.
Mikroporøse, gennemsigtige membraner
- Tillad adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner
- Fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
- Hydrofil PTFE Biopore™ membraner til neural vækst og embryoudviklingsarbejde
- Inert og tillad gentagen visning af levende celler gennem membranen
- Velegnet til transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
- Passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedt til SEM- og TEM-teknikker
- Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm: 0,6 cm 2
- Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 30 mm: 4,2 cm 2
- Kompatibel med standard og fluorescerende pletter
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Materiale | Biopore PTFE |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Type | Culture Insert |
| Til brug med (udstyr) | 6 Brønds plade |
| Diameter (metrisk) filter | 30 mm |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Til brug med | 6-, 24-brønds plader |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 6, 24 |