Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindsatser
Artikelnummer. 10412511 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
12 mm
30 mm
Til brug med (udstyr):
24 Brønds plade
6 Brønds plade
Højde (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Kulturområde unitSize
10412511 30 mm 6 Brønds plade 13 mm 4,2 cm 2 Pakke med 50
10094680 30 mm 6 Brønds plade 5 mm 4,2 cm 2 Pakke med 50
10126240 12 mm 24 Brønds plade 10,5 mm 0,6 cm 2 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412511 Leverandør Merck Leverandørnr. PICM03050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi. Millicell™ Kulturpladeindsatser indeholder PTFE Biopore™ membraner med 0,4 m μporer. Klar til brug 30 eller 12 mm indsatser til 6 og 24 brønds plader.
Mikroporøse, gennemsigtige membraner
  • Tillad adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner
  • Fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
  • Hydrofil PTFE Biopore™ membraner til neural vækst og embryoudviklingsarbejde
  • Inert og tillad gentagen visning af levende celler gennem membranen
  • Velegnet til transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
Klar til brug indsatser
  • Passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedt til SEM- og TEM-teknikker
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm: 0,6 cm 2
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 30 mm: 4,2 cm 2
  • Kompatibel med standard og fluorescerende pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 4,2 cm 2
Materiale Biopore PTFE
Porestørrelse 0,4μ m
Til brug med (udstyr) 6 Brønds plade
Diameter (metrisk) filter 30 mm
Højde (metrisk) 13 mm