Få mere at vide
Merck Millicell™ Kulturpladeindsatser
Artikelnummer. 10126240 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
12 mm
30 mm
Til brug med (udstyr):
6 Brønds plade
6-, 24-brøndplader
Højde (metrisk):
5 mm
10,5 mm
13 mm
Kulturområde:
0,6 cm 2
4,2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Kulturområde Pakningsstørrelse
10126240 12 mm 6-, 24-brøndplader 10,5 mm 0,6 cm 2 Pakke med 50
10094680 30 mm 6-, 24-brøndplader 5 mm 4,2 cm 2 Pakke med 50
10412511 30 mm 6 Brønds plade 13 mm 4,2 cm 2 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10126240 Fournisseur Merck Code fournisseur PICM01250
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designet til forbedret celledifferentiering og udvidede applikationer, der involverer analytisk cellebiologi. Millicell™ Kulturpladeindsatser indeholder PTFE Biopore™ membraner med 0,4 m μporer. Klar til brug 30 eller 12 mm indsatser til 6 og 24 brønds plader.
Mikroporøse, gennemsigtige membraner
  • Tillad adgang til cellemonolag fra både apikale og basolaterale domæner
  • Fremme forbedret cellevedhæftning, vækst og differentiering af tilknytningsafhængige og suspensionskulturer
  • Hydrofil PTFE Biopore™ membraner til neural vækst og embryoudviklingsarbejde
  • Inert og tillad gentagen visning af levende celler gennem membranen
  • Velegnet til transport- og permeabilitetsundersøgelser, co-kultur til celle-celle interaktionsundersøgelser, in vitro toksicitetstestning, tumorcellemetastaseundersøgelser og organotypiske kulturer
Klar til brug indsatser
  • Passer til de fleste 6- eller 24-brønds plader og er let forberedt til SEM- og TEM-teknikker
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 12 mm: 0,6 cm 2
  • Effektivt vækstområde for skær med en diameter på 30 mm: 4,2 cm 2
  • Kompatibel med standard og fluorescerende pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kulturområde 0,6 cm 2
Materiale Biopore PTFE
Porestørrelse 0,4μ m
Type Culture Insert
Til brug med (udstyr) 6-, 24-brøndplader
Diameter (metrisk) filter 12 mm
Højde (metrisk) 10,5 mm
Sterilitet Steril
Antal Wells 6, 24
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.