Få mere at vide
Merck Millicell™ Cellekulturindsatsplader
Artikelnummer. 11790383 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
96-brønd Modtagerbakke, Låg
Enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke, låg
Enkeltbrønds fødebakke, låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11790383 96-brønd Modtagerbakke, Låg Pakke med 5
11700393 Enkeltbrønds fødebakke, låg Pakke med 5
11770373 Enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke, låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11790383 Leverandør Merck Leverandørnr. PSHT004R5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18945.00 DKK
    18080.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 865.00 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Designet til at understøtte cellevækst og differentiering af endotel- og epitelcellelinjer
  • For lettere pipettering og isolateral adgang
  • Kan bruges manuelt eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer
  • Optimeret til at vokse og opretholde højintegritetscellemonolag
  • Membranplader har fødder til at hæve pladen over arbejdsfladen, når de skilles ad fra fødebakken for at reducere risikoen for monolagskontamination
  • Dråbeformede modtagerbrønde eliminerer luftbobler, når pladerne samles
  • Isopore membran er et polycarbonat, sporætset skærmfilter, der anbefales til alle analyser, hvor prøven ses på overfladen af membranen
Type og antal af komponenter varierer efter model:
PSHT004R1 Inkluderer
  • En 96-brønds cellekulturplade
  • Én fremføringsbakke
  • Én 96-brønds modtagerbakke
  • Et låg
PSHT004R5 medfølger
  • Fem 96-brønds kulturplader
  • Fem enkelt-brønds fremføringsbakker
  • Fem låg
PSHT004S5 medfølger
  • Fem 96-brønds cellekulturplader
  • Ti 96-brønds modtagerbakker
  • Fem låg
  • Cellevedhæftning
  • Celledyrkning
  • Celledifferentiering
  • Narkotikatransport
  • Permeabilitet
  • Cellebaserede analyser
  • Caco-2 cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PCF
Porestørrelse 0,4μ m
Type 96-brønd Modtagerbakke, Låg
Til brug med (applikation) Cellevedhæftning, cellekultur, celledifferentiering, medicintransport
Mængde 5/Pk.
Sterilitet Steril
Antal Wells 96