Få mere at vide
Merck Millicell™ Cellekulturindsatsplader
Artikelnummer. 11700393 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
96-brønds modtagerbakke og låg
Enkeltbrønds fødebakke og låg
Enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke og låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11700393 Enkeltbrønds fødebakke og låg Pakke med 5
11770373 Enkeltbrønds fødebakke, 96-brønds modtagerbakke og låg Hver
11790383 96-brønds modtagerbakke og låg Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11700393 missing translation for 'mfr' Merck missing translation for 'supplierNo' PSHT004S5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designet til at understøtte cellevækst og differentiering af endotel- og epitelcellelinjer
  • For lettere pipettering og isolateral adgang
  • Kan bruges manuelt eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer
  • Optimeret til at vokse og opretholde højintegritetscellemonolag
  • Membranplader har fødder til at hæve pladen over arbejdsfladen, når de skilles ad fra fødebakken for at reducere risikoen for monolagskontamination
  • Dråbeformede modtagerbrønde eliminerer luftbobler, når pladerne samles
  • Isopore membran er et polycarbonat, sporætset skærmfilter, der anbefales til alle analyser, hvor prøven ses på overfladen af membranen
Type og antal af komponenter varierer efter model:
PSHT004R1 Inkluderer
  • En 96-brønds cellekulturplade
  • Én fremføringsbakke
  • Én 96-brønds modtagerbakke
  • Et låg
PSHT004R5 medfølger
  • Fem 96-brønds kulturplader
  • Fem enkelt-brønds fremføringsbakker
  • Fem låg
PSHT004S5 medfølger
  • Fem 96-brønds cellekulturplader
  • Ti 96-brønds modtagerbakker
  • Fem låg
  • Cellevedhæftning
  • Celledyrkning
  • Celledifferentiering
  • Narkotikatransport
  • Permeabilitet
  • Cellebaserede analyser
  • Caco-2 cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale PCF
Porestørrelse 0,4μ m
Type Enkeltbrønds fødebakke og låg
Til brug med (applikation) Cellevedhæftning, cellekultur, celledifferentiering, medicintransport
Mængde 5/Pk.
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.