Beskrivelse
Patenteret samling er designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser og er kompatibel med manuel brug eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer.
- Basolaterale adgangsporte ved hver brønd giver mulighed for medietilsætning uden at skille cellekulturpladen og modtagerbakken ad
- Apical assist beskytter cellemonolaget under manuel fodring
- Fødder på filterpladen hæver og beskytter cellemonolaget, hvis fødebakken fjernes
- Vævskulturbehandlet membran fremmer cellevedhæftning
- Hævede brøndkanter forbedrer tapeforseglingen
- Mærkning med stor skrift for brugerens bekvemmelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Med låg |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekulturindsats |
| Nå tælle | 24 |
| Til brug med (applikation) | Cellemigration, invasion og kemotaksi og mange andre cellebaserede applikationer |
| Inkluderer | 24-brønds cellekulturplade, enkeltbrønds fødebakke, 24-brønds modtagerbakke, låg |
| Porestørrelse | 8μ m |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |