Få mere at vide
Merck Millicell™ 24-brønds cellekultur mikropladesamlinger
Artikelnummer. 10021953 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Understøttende membran:
PCF
PET
Porestørrelse:
0,4μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Understøttende membran Porestørrelse unitSize
10021953 PET 1μ m Pakke med 5
10626923 PCF 0,4μ m Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10021953 Leverandør Merck Leverandørnr. PSRP010R5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
24-brønds filterplade; enkelt-brønd modtager bakke; låg
Giver dobbelt så stort membranareal som standard 24-brøndsplader
Patenteret samling er designet til at understøtte cellevedhæftning, vækst og differentiering til en række forskellige anvendelser og er kompatibel med manuel brug eller med automatiserede cellesånings-, fodrings- og vaskesystemer.
Filterpladefunktioner
  • Basolaterale adgangsporte ved hver brønd giver mulighed for medietilsætning uden at skille cellekulturpladen og modtagerbakken ad
  • Apical assist beskytter cellemonolaget under manuel fodring
  • Fødder på filterpladen hæver og beskytter cellemonolaget, hvis fødebakken fjernes
  • Vævskulturbehandlet membran fremmer cellevedhæftning
  • Hævede brøndkanter forbedrer tapeforseglingen
  • Mærkning med stor skrift for brugerens bekvemmelighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Med låg
Farve Klar
Kulturområde 0,7 cm 2
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Millicell 24 Cellekulturindsatsplade
Nå tælle 24
Til brug med (applikation) Cellevedhæftning, vækst og differentiering til mange celleapplikationer
Inkluderer 24-brønds cellekulturplade, enkeltbrønds fødebakke, 24-brønds modtagerbakke, låg
Porestørrelse 1μ m
Understøttende membran PET
Længde (metrisk) 128 mm
Bredde (metrisk) 8.48 cm