Få mere at vide
Merck Millipore Microfil™ Funnels
Available in different colors
Beskrivelse
Available in different colors
- 0.22μm pore size for specific test regulations
- 0.45μm for general microbiological analysis
- 0.7μm for chlorinated effluents
- 0.8μm for yeast or molds applications
Ordreinfo
47mm gridded MCE membrane filters or EZ-Pak™ membrane cartridge
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
- H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend pulver til brandslukning.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose