Beskrivelse
Til øjeblikkelig retning af gastryk eller væskestrøm i multicelle- eller multireservoirsystemer
- Kan trykke op til tre celler eller reservoirer fra en gaskilde eller føde flere celler fra et reservoir
- Flere manifolds kan kombineres for at drive mere end tre enheder parallelt
- Fremstillet af delrin plast, Buna-N materiale
- Kemisk desinficerbar
- Dimensioner: 4 x 2 x 2 in. (10 x 5 x 5 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Tillader drift af flere celler eller reservoirer |
| Materiale | Delrin plast, Buna-N |
| Mængde | 1/Pk. |