Beskrivelse
Designet til luftovervågning, bioassays, mejerimikrobiologi, partikelovervågning og partikelfjernelse. MF-Millipore™ Blandede celluloseestermembraner, 0,80 μm porestørrelse er tilgængelige i en række diametre. Sammensat af blandet cellulosemembran i sort eller hvid med en almindelig eller gitteroverflade.
MF-&Millipore handel; filtre uden &Triton handel; overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore handel; &filtre.
Funktioner& Fordele:
- Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer
- Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade
- Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bubble Point | ≥1,0 bar, luft med vand |
| Farve | Sort |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 190 ml/min x cm2 |
| Til brug med (applikation) | Til luftovervågning, fluorescerende tests og partikelovervågning |
| Gasflowhastighed | 16 l/min/cm 2 |
| Vis mere |