Få mere at vide
Merck Luminata Forte Western HRP-substrat, 100mL
Artikelnummer. 10394675 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10394675 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10394675 Leverandør Merck Leverandørnr. WBLUF0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1370.00 DKK / 100ml
    Spare 50.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Forblandet, klar til brug kemiluminescerende HRP-detektionsreagens
  • Reagenset er blevet matchet for at optimere rækkevidden og følsomheden af detektion ved hjælp af forskellige antistoffer i Western blot-assays.
  • Forblandet for nemheds skyld for at undgå krydskontaminering af reagenserne.
  • Bredt udvalg af følsomheder for at tilfredsstille alle detektionsbehov.
  • Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl.
  • Stabil ved °4 C og også ved stuetemperatur, hvilket tillader opbevaring på bænk.
  • Bedste detektionspræstation i forhold til konkurrence.
  • Kompatibel med både PVDF- og nitrocellulosemembraner, samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser.
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Applikationer:
Western blotting, dot/slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Opbevaringskrav 18° til 24 °C
Til brug med (applikation) Prik/Slot Blot, Western blot
Mængde 100 mL