Få mere at vide
Merck Luminata™ Crescendo Western HRP-substrat, 100mL
Artikelnummer. 10776189 Shop alle Merck produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10776189
Brand: Merck WBLUR0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forblandet, klar til brug kemiluminescerende HRP-detektionsreagens
  • Reagenset er blevet matchet for at optimere rækkevidden og følsomheden af detektion ved hjælp af forskellige antistoffer i Western blot-assays.
  • Forblandet for nemheds skyld for at undgå krydskontaminering af reagenserne.
  • Bredt udvalg af følsomheder for at tilfredsstille alle detektionsbehov.
  • Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl.
  • Stabil ved °4 C og også ved stuetemperatur, hvilket tillader opbevaring på bænk.
  • Bedste detektionspræstation i forhold til konkurrence.
  • Kompatibel med både PVDF- og nitrocellulosemembraner, samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser.
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Western blotting, dot/slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
Til brug med (applikation) Dot/Slot Blotting, Western Blotting