Få mere at vide
Merck Luminata™ Classico Western HRP-substrat, 100mL
Shop alle Merck produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Reagenset er blevet matchet for at optimere rækkevidden og følsomheden af detektion ved hjælp af forskellige antistoffer i Western blot-assays.
- Forblandet for nemheds skyld for at undgå krydskontaminering af reagenserne.
- Bredt udvalg af følsomheder for at tilfredsstille alle detektionsbehov.
- Ensartede resultater med færre pipetteringsfejl.
- Stabil ved °4 C og også ved stuetemperatur, hvilket tillader opbevaring på bænk.
- Bedste detektionspræstation i forhold til konkurrence.
- Kompatibel med både PVDF- og nitrocellulosemembraner, samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser.
Medmindre andet er angivet i vores katalog eller anden virksomhedsdokumentation, der ledsager produktet/produkterne, er vores produkter kun beregnet til forskningsbrug og må ikke bruges til andre formål, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, uautoriseret kommerciel anvendelse, in vitro-diagnostisk anvendelse, ex vivo eller in vivo terapeutisk anvendelse eller enhver form for forbrug eller anvendelse til mennesker eller dyr.
Western blotting, dot/slot blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mL |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Dot/Slot Blotting, Western Blotting |