Beskrivelse
Millipore har et bredt udvalg af fittings, adaptere, ventiler, målere og slanger, der kan bruges i forbindelse med Millipore filtreringssystemer. Med angivne undtagelser er konstruktionsmaterialet Series 300 rustfrit stål. Tri-Clamp (TC) fittings omtales af konventionen som 1 1/2 in., 2 in. osv. 1 1/2 in. TC-fittings forbindes til 1 in. eller 1 1/2 in. OD rørstørrelser. 2'' TC-fittings tilsluttes 2 tommer. Kun OD-rørstørrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratoriefilterholdere eller cykloner |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,5 tommer |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 305 cm |
| Materiale | Silikone |