Få mere at vide
Merck Integritetstestsæt til små enheder
Artikelnummer. 10762161 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Porestørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10762161 5 μm Hver
1 options
Artikelnummer. 10762161 Leverandør Merck Leverandørnr. SLTEST000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til små enheder
  • Praktisk boblepunktstest
  • Til ventilerede og ikke-ventilerede enheder
  • Tester en bred vifte af porestørrelser og membrantyper
  • Millipore membranfilterenheder kan integritetstestes ved hjælp af boblepunkttestmetoden. Små sprøjtedrevne membranfilterenheder med 15 cm2 filtreringsareal, som f.eks Millex og Sterivex enheder, kan bekvemt testes ved hjælp af sprøjte-lignende integritetstester.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Porestørrelse 5 μm
    Filtreringsområde 15 cm 2
    Type Integritetstester