Få mere at vide
Merck Immobilon™ Western kemiluminescerende HRP-substrat (ECL )
Artikelnummer. p-3016466 Shop alle Merck produkter
Mængde:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Tilstrækkelig til:
1000 cm 2 membran
500 cm 2 membran
5000 cm 2 membran
Sættets indhold:
25 ml luminol, 25 ml peroxidopløsning
250 ml luminol, 250 ml peroxidopløsning
50 ml luminol, 50 ml peroxidopløsning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11536345
Brand: Merck WBKLS0050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Luminol, peroxide solution
Giver høj følsomhed over et bredt detektionsområde til en økonomisk pris
  • Kombinerer høj følsomhed og lav baggrund
  • Tillader detektion af proteiner med høj og lav overflod i midten af femtogramområdet
  • Sænker antistofforbruget med to til fem gange sammenlignet med mindre følsomme reagenser
  • Kompatibel med PVDF og nitrocellulosemembraner samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prik/Slot Blot
Mængde 2 x 25 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Tilstrækkelig til 500 cm 2 membran
Sættets indhold 25 ml luminol, 25 ml peroxidopløsning
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C