Få mere at vide
Merck Immobilon™ Western kemiluminescerende HRP-substrat (ECL )
Artikelnummer. 11546345
Skift visning
Mængde:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11546345 2 x 50 ml Pakke med 2
11536345 2 x 25 ml Pakke med 2
11556345 2 x 250 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11546345 Leverandør Merck Leverandørnr. WBKLS0100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Indeholder
Luminol, peroxide solution
Giver høj følsomhed over et bredt detektionsområde til en økonomisk pris
  • Kombinerer høj følsomhed og lav baggrund
  • Tillader detektion af proteiner med høj og lav overflod i midten af femtogramområdet
  • Sænker antistofforbruget med to til fem gange sammenlignet med mindre følsomme reagenser
  • Kompatibel med PVDF og nitrocellulosemembraner samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prik/Slot Blot
Mængde 2 x 50 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Tilstrækkelig til 1000 cm 2 membran
Indhold og opbevaring 50 ml luminol, 50 ml peroxidvæske. 2 °C til 8 °C