Indeholder
Luminol, peroxide solution
- Kombinerer høj følsomhed og lav baggrund
- Tillader detektion af proteiner med høj og lav overflod i midten af femtogramområdet
- Sænker antistofforbruget med to til fem gange sammenlignet med mindre følsomme reagenser
- Kompatibel med PVDF og nitrocellulosemembraner samt alle almindeligt anvendte buffere og blokeringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Prik/Slot Blot |
| Mængde | 2 x 25 ml |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Tilstrækkelig til | 500 cm 2 membran |
| Indhold og opbevaring | 25mL luminol, 25mL peroxide solution. 2°C to 8°C |