Få mere at vide
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membraner
Artikelnummer. p-4901766 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Format unitSize
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rulle 1 rulning
10153593 7 x 8,4 cm Ark Pakke med 50
11506345 8 x 10 cm Ark Pakke med 10
10163593 8,5 x 13,5 cm Ark Pakke med 10
10146470 10 x 10 cm Ark Pakke med 10
10094450 15 x 15 cm Ark Pakke med 10
10712731 26 x 26 cm Ark Pakke med 10
10481541 20 x 20 cm Ark Pakke med 10
10593984 9 x 12 cm Ark Pakke med 10
16339601 10 m x 8,5 cm Rulle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10491541 Leverandør Merck Leverandørnr. ISEQ00010
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til Western blots og proteinsekventering
Immobilon-PSQ membran:
  • 0,2μ m porestørrelse og en stor indre struktur
  • Højere proteinadsorption og sekventeringsudbytter end andre membraner
  • Anbefales til blotting af proteiner mindre end 20 kDa
  • Forhindrer gennemblæsning af proteiner med lav molekylvægt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Længde (metrisk) 26.5 cm
    Bredde (metrisk) 375 cm
    Til brug med (applikation) Til sekventering af lav-abundance eller lav-molekylvægt (< 20.000 Dalton) proteiner
    Bredde (engelsk) 147,63 tommer.
    Format Rulle
    Materiale Immobilon-P SQ
    Længde (engelsk) 10,43 tommer.
    Porestørrelse 0,2μ m
    Dimensioner (LxB) 26,5 cm x 3,75 m