Få mere at vide
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membraner
Artikelnummer. 16339601
Skift visning
Dimensioner (LxB):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Format Pakningsstørrelse
16339601 10 m x 8,5 cm Rulle -
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rulle 1 rulning
10153593 7 x 8,4 cm Ark Pakke med 50
11506345 8 x 10 cm Ark Pakke med 10
10163593 8,5 x 13,5 cm Ark Pakke med 10
10146470 10 x 10 cm Ark Pakke med 10
10094450 15 x 15 cm Ark Pakke med 10
10712731 26 x 26 cm Ark Pakke med 10
10481541 20 x 20 cm Ark Pakke med 10
10593984 9 x 12 cm Ark Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16339601 Leverandør Merck Leverandørnr. ISEQ85R
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Immobilon-PSQ membran, PVDF, 0,2 μm, 8,5 cm x10 m rulle
Til Western blots og proteinsekventering
  • Kompatible pletter: Coomassie strålende blå, Amido sort, Indien blæk, Ponceau-S rød, kolloid guld, CPTS, Toluidin blå, gennemlysning, Sypro™ rubin
hydrofob, transfer, membran, pvdf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 8.5 cm
Oversigt Filterkode: ISEQ; I mmobilon-PSQ overførselsmembran
Til brug med (applikation) Kemiluminescens, kromogen, radioaktiv påvisning
Bindende Kapacitet Elektrostatisk, hydrofobisk
Farve Hvid
Mængde 1
Format Rulle
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 10 m x 8,5 cm