Få mere at vide
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membraner
Shop alle Merck produkter
Dimensioner (LxB):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Immobilon-PSQ membran:0,2μ m porestørrelse og en stor indre struktur Højere proteinadsorption og sekventeringsudbytter end andre membraner Anbefales til blotting af proteiner mindre end 20 kDa Forhindrer gennemblæsning af proteiner med lav molekylvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Til brug med (applikation) | Til sekventering af lav-abundance eller lav-molekylvægt (< 20.000 Dalton) proteiner |
| Format | Ark |
| Materiale | Immobilon-P SQ |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Dimensioner (LxB) | 15 x 15 cm |