Få mere at vide
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Artikelnummer. p-151747 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
10 m
Bredde (metrisk):
8,4 cm
8,5 cm
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format unitSize
10408793 8 cm 10 cm Ark Pakke med 10
10344661 26,5 cm 3,75 m Rulle 1 rulning
10503224 8,5 cm 13,5 cm Ark Pakke med 10
10505672 7 cm 8,4 cm Ark Pakke med 50
10458712 9 cm 12 cm Ark Pakke med 10
10663751 10 cm 10 cm Ark Pakke med 10
10384511 15 cm 15 cm Ark Pakke med 10
10180771 20 cm 20 cm Ark Pakke med 10
10796851 26 cm 26 cm Ark Pakke med 10
16329601 10 m 8,5 cm Rulle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10408793 Leverandør Merck Leverandørnr. IPVH08100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hydrofobisk PVDF-overførselsmembran til western blotting
Immobilon™ PVDF-membraner tilbydes i fire typer, hver optimeret til forskellige proteinblotting-applikationer. Praktiske blotting-sandwich har forskårne ark af membran og blotting-filterpapir. Immobilon™ PVDF-membraner har høj proteinadsorption, så du vil ikke miste proteiner under overførsel eller reprobing. Den åbne porestruktur gør det nemt at få adgang til bundne proteiner og fjerne ubundne prober. Desuden Immobilon™ PVDF-membraner, der er optimeret til fluorescerende blots, øger signal-til-støj-forholdet dramatisk for høj følsomhed i kvantitative, multipleksende applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 10 cm
Til brug med (applikation) Optimeret til binding af proteiner overført fra en række gelmatricer
Format Ark
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m