Få mere at vide
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Artikelnummer. 16329601
Skift visning
Længde (metrisk):
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
10 m
Bredde (metrisk):
8,4 cm
8,5 cm
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format Pakningsstørrelse
16329601 10 m 8,5 cm Rulle -
10408793 8 cm 10 cm Ark Pakke med 10
10344661 26,5 cm 3,75 m Rulle 1 rulning
10503224 8,5 cm 13,5 cm Ark Pakke med 10
10505672 7 cm 8,4 cm Ark Pakke med 50
10458712 9 cm 12 cm Ark Pakke med 10
10663751 10 cm 10 cm Ark Pakke med 10
10384511 15 cm 15 cm Ark Pakke med 10
10180771 20 cm 20 cm Ark Pakke med 10
10796851 26 cm 26 cm Ark Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16329601 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. IPVH85R
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Immobilon-P membran, PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x10 m rulle
Hydrofobisk PVDF-overførselsmembran til western blotting
  • Kompatible pletter: Coomassie strålende blå, Amido sort, Indien blæk, Ponceau-S rød, kolloid guld, CPTS, Toluidin blå, gennemlysning, Sypro™ rubin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 8,5 cm
Oversigt Filterkode: IPVH; I mmobilon-P PVDF-membran
Til brug med (applikation) Kemiluminescens, kromogen, radioaktiv påvisning
Bindende Kapacitet Elektrostatisk, hydrofobisk
Farve Hvid
Mængde 1
Format Rulle
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 10 m x 8.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.