Få mere at vide
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Artikelnummer. 10458712 Shop alle Merck produkter
Længde (metrisk):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 10458712
Brand: Merck IPVH09120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hydrofobisk PVDF-overførselsmembran til western blotting
Immobilon™ PVDF-membraner tilbydes i fire typer, hver optimeret til forskellige proteinblotting-applikationer. Praktiske blotting-sandwich har forskårne ark af membran og blotting-filterpapir. Immobilon™ PVDF-membraner har høj proteinadsorption, så du vil ikke miste proteiner under overførsel eller reprobing. Den åbne porestruktur gør det nemt at få adgang til bundne proteiner og fjerne ubundne prober. Desuden Immobilon™ PVDF-membraner, der er optimeret til fluorescerende blots, øger signal-til-støj-forholdet dramatisk for høj følsomhed i kvantitative, multipleksende applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 9 cm
Bredde (metrisk) 12 cm
Til brug med (applikation) Optimeret til binding af proteiner overført fra en række gelmatricer
Format Ark
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m