Få mere at vide
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Shop alle Merck produkter
Længde (metrisk):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
Immobilon™ PVDF-membraner tilbydes i fire typer, hver optimeret til forskellige proteinblotting-applikationer. Praktiske blotting-sandwich har forskårne ark af membran og blotting-filterpapir. Immobilon™ PVDF-membraner har høj proteinadsorption, så du vil ikke miste proteiner under overførsel eller reprobing. Den åbne porestruktur gør det nemt at få adgang til bundne proteiner og fjerne ubundne prober. Desuden Immobilon™ PVDF-membraner, der er optimeret til fluorescerende blots, øger signal-til-støj-forholdet dramatisk for høj følsomhed i kvantitative, multipleksende applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Til brug med (applikation) | Optimeret til binding af proteiner overført fra en række gelmatricer |
| Format | Ark |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,45μ m |