Description
Biologisk inerte blandinger af celluloseacetat og cellulosenitrat har lavet MF-Millipore™ membranfiltre en af de mest udbredte membraner i analytiske og forskningsmæssige applikationer. MF-Millipore™ filtre uden Triton™ overfladeaktivt stof indeholder minimale mængder befugtningsmiddel og har et lavere vandekstraherbart indhold end standard MF-Millipore™ filtre.Funktioner og fordele:Alsidigt filter til biologiske og miljømæssige overvågningsapplikationer Fås i en række porestørrelser, farvet sort eller hvid, med eller uden en gitteroverflade Kompatibel med ethylenoxid, gammabestråling og autoklave steriliseringsmetoder
Specifications
Specifications
| Oversigt | Rulle |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Filterkode | HATF |
| Til brug med (applikation) | Western blotting |
| Overfladetype | Almindelig |
| Type | Blotting Membraner |
| Dimensioner (L x B) | 3 m x 33 cm |
| Længde (metrisk) | 33 cm |
| Bredde (metrisk) | 300 cm |
Safety and Handling
Product Identifier
- Immobilon NC Transfer Membrane 33cm X 3m Roll
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.