Få mere at vide
Merck Hydrofobe kantmembraner
Artikelnummer. p-113313 Shop alle Merck produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Overfladetype:
Almindelig
Inkluderer:
Bulk (100 filtre)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10629693
Brand: Merck HAEP04700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til mikrobiologisk og sterilitetstestning af antibiotika og bakteriostatiske lægemidler samt til påfyldningsmaskinedrift
Hydrofobe kantmembraner er standard MF-type filtre med kanter. Den ikke-vædekant forhindrer indtrængen af lægemiddel under holderens tætningskant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk og sterilitetstest af antibiotika og bakteriostatiske lægemidler samt til påfyldningsmaskineoperationer
Hydrofobicitet Hydrofobisk kant
Inkluderer Bulk (100 filtre)
Overfladetype Almindelig
Temperatur (engelsk) Drift 167 °F
Temperatur (metrisk) Drift 75 °C
Tykkelse (metrisk) 150μ m
Type Hydrofobisk kantmembran
Vandgennemstrømningshastighed 60 ml/min/ cm2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 4.7 cm
Diameter (metrisk) skive 4.7 cm