Få mere at vide
Merck Prøvetagningskapsel til metalanalyse, 0,45μ m
Artikelnummer. 10357553 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pakke
10 Pakke
50 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10357553 1 Pakke Hver
10689023 10 Pakke Pakke med 10
10747074 50 pakke Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357553 Leverandør Merck Leverandørnr. GWSC04501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Certifikat, der viser laveste detekterbare niveau (LDL) analyser for en bred vifte af metaller.
Engangs, EPA-accepteret metode til opsamling af grundvand før analyse af opløste metaller.
Disse grundvandsprøvetagningskapsler er en EPA-godkendt metode til opsamling af grundvand før analyse af opløst metal. Den plisserede membran giver fire gange mere filtreringsareal end en 142 mm filterskive for hurtigere flowhastigheder og højere gennemløb.
Funktioner& Fordele:
  • Hver kapsel inkluderer et certifikat, der angiver laveste detekterbare niveau (LDL) analyse for 67 metaller og 2 anioner
  • Lavt ekstraherbare filter- og husmaterialer minimerer baggrunden under prøveanalyse
  • Fås med tre forskellige porestørrelser for at passe til en række forskellige vandforhold: 5.0μ m for høje partikelniveauer, 1,0μ m for normale partikelniveauer, 0,45μ m for relativt rent vand
Anvendelser: Miljøovervågning, Analyse af opløste metaller i vand
Compliance
Certificeret til 67 metaller og 2 anioner; møde USA EPA-filtreringskrav for 0,45 μm filtrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Certificeret til 67 metaller og 2 anioner; møde USA EPA-filtreringskrav for 0,45μ m filtrering.
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 600 cm 2
Til brug med (applikation) Til metalanalyse
Materiale til hus HDPE
Mængde 1 Pakke
Type Farmaceutiske filtre eller ultrafiltre
Diameter (metrisk) membran 7.6 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.