Få mere at vide
Descrizione
Includes
Certifikat, der viser laveste detekterbare niveau (LDL) analyser for en bred vifte af metaller.
Disse grundvandsprøvetagningskapsler er en EPA-godkendt metode til opsamling af grundvand før analyse af opløst metal. Den plisserede membran giver fire gange mere filtreringsareal end en 142 mm filterskive for hurtigere flowhastigheder og højere gennemløb.
Funktioner& Fordele:
Funktioner& Fordele:
- Hver kapsel inkluderer et certifikat, der angiver laveste detekterbare niveau (LDL) analyse for 67 metaller og 2 anioner
- Lavt ekstraherbare filter- og husmaterialer minimerer baggrunden under prøveanalyse
- Fås med tre forskellige porestørrelser for at passe til en række forskellige vandforhold: 5.0μ m for høje partikelniveauer, 1,0μ m for normale partikelniveauer, 0,45μ m for relativt rent vand
Anvendelser: Miljøovervågning, Analyse af opløste metaller i vand
Compliance
Certificeret til 67 metaller og 2 anioner; møde USA EPA-filtreringskrav for 0,45 μm filtrering.
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Certificeret til 67 metaller og 2 anioner; møde USA EPA-filtreringskrav for 0,45μ m filtrering. |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 600 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Til metalanalyse |
| Materiale til hus | HDPE |
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | Farmaceutiske filtre eller ultrafiltre |
| Diameter (metrisk) membran | 7.6 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?