Få mere at vide
Merck Væskekontamineringsanalysesæt, 230 V/50 Hz
Artikelnummer. 10176390 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
Væskekontamineringsanalysesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
10176390 Væskekontamineringsanalysesæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10176390 Leverandør Merck Leverandørnr. XX7104712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28220.00 DKK
    25230.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2990.00 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Glasfilterholder (47 mm) med skærm i rustfrit stål, 1L vakuumfiltreringskolbe, stumpende filtertang, latexslange (1/4 in. x 23 in.), 25 mm Solvent Filtering Dispenser, 400 PetriSlides, Chemical Duty Pump (115V), Chemical Duty Pump (220V).
Overholder standard forureningstestprocedurer
Væskekontamineringsanalysesæt, 230 V/ 50 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM-D2276, ARP-598
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Vakuum-/trykpumpe, 47 mm filterholder i rustfrit stål, 1 L kolbe, pincet, 0,25 tommer. ID-slange, 25 mm dispenser til opløsningsmidler, PetriSlides, filtre, kemisk pumpe
Type Væskekontamineringsanalysesæt