Få mere at vide
Merck Væskekontamineringsmonitorer
Shop alle Merck produkter
Type:
Matchet vægtmonitor
Væskekontamineringsmonitor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Gennemsigtige engangsfilterholdere lavet af Tenite™ plastik og formonteret med MF-Millipore filtre
En tyk cellulosepude, 34 mm i diameter, mellem monitorsektionerne forsegler filteret for at fordele prøvestrømmen jævnt over filteroverfladen. Brug sammen med væskeprøvesæt (XX6403730). Monitorer med matchet vægt: Monitorer med matchende vægt eliminerer forvejning af testfilter i gravimetrisk analyse. Hver skærm indeholder to filtre med en vægt på 0,1 mg. Prøven passerer gennem begge, men det øverste (test) filter tilbageholder al forurening. Forskellen i filtervægte efter tørring er lig med vægten af forurening i prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Tenite Plast |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 9 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Gravimetrisk partikelanalyse |
| Type | Matchet vægtmonitor |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 1,45 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 3.7 cm |