Få mere at vide
Merck Flowbegrænsende åbninger
Artikelnummer. p-3303261 Shop alle Merck produkter
Luftstrømshastighed:
1 l/min.
2 l/min.
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10072423
missing translation for 'mfr': Merck XX5000002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skaber kvantitativ luftstrøm gennem et filter til luftbåren forureningsanalyse
Flowbegrænsende åbninger skaber kvantitativ luftstrøm gennem en MF-Millipore filter til luftbåren forureningsanalyse. Åbningerne er skruet ind i udløbet af en Millipore Aerosolanalyseholder eller aerosoladapter for at muliggøre en konstant strømningshastighed, når det krævede vakuumniveau påføres. Bedømmelserne er nøjagtige inden for ca. 15 %. For større præcision skal du kalibrere åbningen med en flowmåler ved det faktiske arbejdsvakuumniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Miljøtestsæt eller forsyninger
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Millipore Aerosolanalyseholder eller aerosoladapter
Til brug med (applikation) For at skabe kvantitativ luftstrøm gennem en Millipore filter til luftbåren forureningsanalyse
Luftstrømshastighed 1 l/min.
Inkluderer Flowbegrænsende åbning, 1 l/min