Få mere at vide
Merck Flowbegrænsende åbninger
Artikelnummer. 10182111 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
1 l/min.
2 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
10182111 2 l/min. Hver
10072423 1 l/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10182111 Leverandør Merck Leverandørnr. XX5000020
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Skaber kvantitativ luftstrøm gennem et filter til luftbåren forureningsanalyse
Flowbegrænsende åbninger skaber kvantitativ luftstrøm gennem en MF-Millipore filter til luftbåren forureningsanalyse. Åbningerne er skruet ind i udløbet af en Millipore Aerosolanalyseholder eller aerosoladapter for at muliggøre en konstant strømningshastighed, når det krævede vakuumniveau påføres. Bedømmelserne er nøjagtige inden for ca. 15 %. For større præcision skal du kalibrere åbningen med en flowmåler ved det faktiske arbejdsvakuumniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Miljøtestsæt eller forsyninger
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Millipore Aerosolanalyseholder eller aerosoladapter
Til brug med (applikation) For at skabe kvantitativ luftstrøm gennem en Millipore filter til luftbåren forureningsanalyse
Luftstrømshastighed 2 l/min.
Inkluderer Flowbegrænsende åbning, 2 l/min