Få mere at vide
Merck Millipore EZ-Fit™ Manifold 6-Place for Rubber Stopper Tulip
For use in general microbiological analysis
Brand:  Merck Millipore EZFITH0LD6
Produktkode 14872021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52895.00 DKK
    37530.00 DKK / Hver
    Spare 15365.00 DKK
    29% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Vacuum manifolds
  • Support simultaneous filtration of six test samples
  • Made from stainless steel
  • Available with Microfil™ head for use with presterilized, ready-to-use funnels and membranes