Få mere at vide
Merck Tom monitorkassette til 37 mm aerosolanalysemonitorer
Artikelnummer. 10217920
Skift visning
Til brug med (applikation):
For at genindlæse kassette med passende filtre
For at lukke monitorens indgang og udgang
Inkluderer:
Tøm monitorkassette med ringe og stik
Tom skærmkasse uden ring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Inkluderer Pakningsstørrelse
10217920 For at lukke monitorens indgang og udgang Tom skærmkasse uden ring Pakke med 50
10577872 For at genindlæse kassette med passende filtre Tøm monitorkassette med ringe og stik Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10217920 Leverandør Merck Leverandørnr. M00003700
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Til 37 mm skærm
  • Tomme aerosolanalysemonitorer
  • Til brug med Type MF (blandede celluloseestere) Millipore filtre
Millipores 37 mm aerosolanalysemonitorer er gennemsigtige, engangsplastikfilterholdere til brug med Type MF (blandede celluloseestere) Millipore filtre. En tynd cellulosestøtte forsegler filteret mellem monitorsektionerne for at fordele prøvestrømmen jævnt over filteroverfladen.
Et tredelt design holder filteret på plads, når topsektionen fjernes til åben aerosolprøvetagning. Værdien for det gennemsnitlige antal baggrundspartikler (ABC) er markeret på hver monitorpakke.
Ansøgninger:
Aerosolanalysemonitorer fås med 0,45μ m og 0,8μ m celluloseestermembraner. Vægtmonitorer med matchet vægt indeholder to filtre, der er matchet i vægt til inden for 0,1 mg, hvilket eliminerer testfilter-forvejning i gravimetrisk analyse.
Ordreinfo
Bulk pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aerosol Analyse Monitor Case
Materiale Polystyren
Konnektortyper Kvinde Luer Slip
Til brug med (udstyr) EMD Millipore Aerosolanalysemonitor (37 mm)
Til brug med (applikation) For at lukke monitorens indgang og udgang
Inkluderer Tom skærmkasse uden ring