Få mere at vide
Merck Tom monitorkassette, 25 mm, Type A
Artikelnummer. 10608091 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
EMD Millipore Aerosolanalysemonitor (25 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10608091 EMD Millipore Aerosolanalysemonitor (25 mm) Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10608091 Leverandør Merck Leverandørnr. M000025A0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 DKK
    3050.04 DKK / Pakke med 50
    Spare 379.96 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Prøveindsamling og partikelanalyse
Tilbehør til 3-delt PS-skærm, Type A
Ordreinfo
Bulk pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Miljøtestsæt eller forsyninger
Materiale Polystyren
Konnektortyper Hun Luer slip, kræver slangeadapter XX62 000 05
Til brug med (udstyr) EMD Millipore Aerosolanalysemonitor (25 mm)
Til brug med (applikation) Prøveindsamling, Partikelanalyse, Miljøanalyse
Inkluderer Tom monitorkassette, 25  mm, type A