Beskrivelse
Anbefales, når maksimal restitution er vigtig. Durapore™ PVDF-membraner: 0,45μ Porestørrelse giver høje flowhastigheder og gennemløb, lavt ekstraherbare, bred kemisk kompatibilitet og lav proteinbinding. Fås i diametre fra 13 mm til 142 mm.
Durapore™ Membraner giver høje flowhastigheder og gennemløb, lavt ekstraherbart materiale og bred kemisk kompatibilitet. Hydrofil Durapore™ membran binder langt mindre protein end nylon-, nitrocellulose- eller PTFE-membraner.Fås i flere porestørrelser (både hydrofile og hydrofobe varianter) for at passe til dine applikationsbehov Durapore™ Membranfiltre har meget lav proteinbinding for at minimere interaktion med din prøve og maksimere restitution
- Funktioner og fordele
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bubble Point | 22 psi |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Skærmfilter |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | >2,6 ml/min x cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| nr. pr. sag | 100 pakke |
| Vis mere |