Få mere at vide
Merck Udlevering af trykbeholdere
Artikelnummer. 10703291 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
3,8 l
5 l
10 l
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10703291
Brand: Merck XX6700P20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispensering af trykbeholdere indeholder væske til filtrering gennem trykdrevne filterholdere, hvis de er tilsluttet en ekstern trykkilde.
Dispenserende trykbeholdere indeholder væske til filtrering igennem Millipore trykbetjente filterholdere, hvis de er tilsluttet en ekstern trykkilde. De bærbare fartøjer fås i 5, 10 og 20-liters og 1-gallons kapacitet. Fartøjer møder ASME™ -UM Code krav.
  • Lukningerne er sikret med cam-lock håndtag.
  • Beholdere er autoklaverbare, når de er udluftede.
  • Tilbehør, der overholder koden, aflastningsventil, trykmåler og slangeforbindelser er tilgængelige.
  • Tilbehørslukning tilpasser beholdere til vakuumbrug.
  • 316 Rustfrit stålhus, rustfrit stålfittings, fluorelastomer pakninger og O-ringe, støbt neopren gummi base.
  • 0,25 tommer NPTF albuefittings til indløb og udløb (mærket), 0,25 tommer. NPTF til trykmåler og udluftnings-/aflastningsventil.
  • Maksimalt indløbstryk: 6,9 bar
  • Maksimal temperatur: 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Filterholder
Materiale Rustfrit stål (316)
Sterilitet Ikke steril
Maks. Tryk 6,9 bar
Trykvurdering 100 psi
Temperatur (engelsk) Max. 249,8 °F
Temperatur (metrisk) Maks 121 °C
Type Trykbeholder
Volumen (metrisk) 20 l
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 59.5 cm
Diameter (engelsk) 9,01 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig 9,01 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig 22.9 cm