Få mere at vide
Merck Diffusionskammerringe
Artikelnummer. p-3303258 Shop alle Merck produkter
Inkluderer:
0,59 mm hul
Intet hul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10035291
Brand: Merck PR0001400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plexiglas ringe med 14 mm dia. til brug med diffusionskammer
  • Fås med eller uden hul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Diffusionskammersæt
Materiale Plexiglas™
Inkluderer Intet hul
Type Plexiglas™ Ringe
Diameter (engelsk) 0,55 tommer.
Diameter (metrisk) 14 mm