Få mere at vide
Merck Diffusionskammerringe
Shop alle Merck produkter
Inkluderer:
0,59 mm hul
Intet hul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fås med eller uden hul
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Diffusionskammersæt |
| Materiale | Plexiglas™ |
| Inkluderer | 0,59 mm hul |
| Type | Plexiglas™ Ringe |
| Diameter (engelsk) | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |