Få mere at vide
Merck Kemisk resistent vakuumpumpe
Artikelnummer. p-159366 Shop alle Merck produkter
Spænding:
115 V
220 V
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
220v model er en ikke-standard spænding; kontrollér, om du bestiller det rigtige produkt.
Artikelnummer. 10052433
Brand: Merck WP6122050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
220v model er en ikke-standard spænding; kontrollér, om du bestiller det rigtige produkt.
Indeholder
70 cm af 0,25 indre dia. slange; Millex™ FA 50-filter til integreret fugtbeskyttelse.
Reducer procesfiltreringstider. Kemisk resistent vakuumpumpe understøtter høje flowhastigheder for hurtigere pumpning. Pumpehoved, hus og regulator af støbt aluminium med valgfri kemikalieresistente interne komponenter. Letvægtig og bærbar, så den kan deles mellem arbejdsstationer.
  • Højeffektpumperne har et stempeldrevet design for større kraft og høje flowhastigheder for at reducere procesfiltreringstiden
  • Med valgfrit kemikalieresistent hoved og membran til brug med ætsende kemikalier, opløsningsmidler og dampe
  • Bærbart design giver mulighed for nem deling mellem arbejdsstationer
  • Inkludér et Millex™ FA50-filter til integreret fugtbeskyttelse
  • UL-listet og CE-mærket
Certificeringer
UL-listet og CE-mærket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 813 mbar (24 inHg)
Forsendelsesvægt (engelsk) 9 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.1 kg
Inkluderer 70 cm på 0,25 indre. dia. slange og Millex™ FA50-filter
Elektriske krav 220 V 50 Hz
Materiale Aluminium
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Flowhastighed 37 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 7 tommer
Samlet højde (metrisk) 17.8 cm
Samlet længde (engelsk) 8 tommer
Samlet længde (metrisk) 20.3 cm
Pumpetype Trykpumpe
Maksimalt tryk 2,45 bar
Spænding 220 V