Få mere at vide
Merck Kemisk resistent vakuumpumpe
Shop alle Merck produkter
Spænding:
115 V
220 V
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
70 cm af 0,25 indre dia. slange; Millex™ FA 50-filter til integreret fugtbeskyttelse.
Reducer procesfiltreringstider. Kemisk resistent vakuumpumpe understøtter høje flowhastigheder for hurtigere pumpning. Pumpehoved, hus og regulator af støbt aluminium med valgfri kemikalieresistente interne komponenter. Letvægtig og bærbar, så den kan deles mellem arbejdsstationer.
- Højeffektpumperne har et stempeldrevet design for større kraft og høje flowhastigheder for at reducere procesfiltreringstiden
- Med valgfrit kemikalieresistent hoved og membran til brug med ætsende kemikalier, opløsningsmidler og dampe
- Bærbart design giver mulighed for nem deling mellem arbejdsstationer
- Inkludér et Millex™ FA50-filter til integreret fugtbeskyttelse
- UL-listet og CE-mærket
Certificeringer
UL-listet og CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 813 mbar (24 inHg) |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 9 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 4.1 kg |
| Inkluderer | 70 cm på 0,25 indre. dia. slange og Millex™ FA50-filter |
| Elektriske krav | 115 V 60 Hz |
| Materiale | Aluminium |
| Vægt (engelsk) | 9 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4.1 kg |
| Flowhastighed | 37 l/min. |
| Frekvens | 60 Hz |
| Vis mere |