Få mere at vide
Merck Immobilon™ Bloker støjreagenser
Artikelnummer. p-3848379 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Fluorescensanalyse
Massespektrometri
Produkttype:
Block-FL-reagens
Blok-CH reagens
Blok-PO reagens
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Produkttype unitSize
13141294 Massespektrometri Blok-CH reagens 500ml
11320250 Fluorescensanalyse Block-FL-reagens 500ml
11340250 Massespektrometri Blok-PO reagens 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13141294 Leverandør Merck Leverandørnr. WBAVDCH01
Minimer baggrunden i Western blots, øger følsomheden for overlegen påvisning af selv lav-abundance proteiner
  • Brugsklar
  • Proteinfri, reducerer uspecifik binding, især ved brug af phosphoantistoffer eller avidin-biotinsystemer
  • Specielt udviklet til EMD Millipore SNAP i.d.™ detektionssystem, men kan bruges i traditionelle Western blotting-protokoller
  • Velegnet til fortynding af primære og sekundære antistoffer
  • Tilstrækkelig til 19 miniblots (hver 8x 7 cm blot kræver mindst 26 ml for SNAP i.d. )
  • Kompatibel med streptavidin-antistoffer
  • Kompatibel med PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) og nitrocellulose
  • Block-CH reagens er kompatibel med Immobilon HRP substrat
  • Vælg mellem tre blokreagenser
  • Block-CH-reagens til HRP-kemiluminescensdetektion
  • Block-FL-reagens til fluorescensdetektion
  • Blok-PO-reagens til phosphoproteindetektion via kemiluminescens eller fluorescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blok-CH reagens
Til brug med (applikation) Massespektrometri
Mængde 500 mL
Tilstrækkelig til Nitten 8 x 7 cm miniblotter
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one