Få mere at vide
Merck Millex™ sprøjtefilter, Durapore™ (PVDF), Automationskompatibel, 0,45μ m
Shop alle Merck produkter
Forfilter:
Glasfiber
Nej
Hold volumen op (efter luftrensning):
<100μ l
200μ L
250μ L
<200μ L
Mængde:
1000/Pk.
200/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Beskrivelse
Problemfri ydeevne på en række automatiserede systemer
Automationskompatibel, ikke-steril Millex™ Sprøjtefiltre:
- Designet til at give effektiv filtrering til opløsning og andre automatiserede prøveforberedelsesapplikationer
- Kuppelformet hus sikrer pålidelig levering af filtre
- Fås i en række forskellige membrantyper og porestørrelser, inklusive enheder med forfiltre til partikelfyldte prøver.
- Tilgængelig i enten bulk- eller leveringsrør til brug med automatiske filterskiftesystemer
- Luer-Lok™ forbindelse optimeret til præcis justering og pasform
Tekniske data
Tekniske data
Engangs | Engangsbrug |
Materiale (membran) | PVDF |
Porestørrelse | 0,45 μm |
Sterilitet | Ikke steril |
Til brug med (applikation) | Analytisk prøveforberedelse |
Hold volumen op (efter luftrensning) | <200μ L |
Materiale til hus | HDPE |
Forfilter | Glasfiber |
Mængde | 1000/Pk. |
Type | Automationskompatibelt filter |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Sterile Millex - Syringe Filters You Can Trust
Filstørrelse: 558.6 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Merck Millex™ sprøjtefilter, Durapore™ (PVDF), Automationskompatibel, 0,45μ m >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion