Få mere at vide
Merck Amicon™ Ultra hætteglas
Artikelnummer. 10019193 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 10019193
Brand: Merck UFC50VL96
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Amicon Ultra-0,5 centrifugalfiltre
  • Volumen: 0,5 ml
  • Til proteinoprensning, western blotting, proteinekstraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Proteinoprensning, proteinekstraktion, proteinkoncentration og afsaltning, western blotting
nr. pr. pakke 96
Mængde 96 Pakke
Type Centrifugalfiltre
Volumen (metrisk) 0,5 ml