Få mere at vide
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 3 Kda
Shop alle Merck produkter
Mængde:
12-pak
24 Pakke
Inkluderer:
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filtre, 12 udskiftningsenheder og 12 opsamlingsrør med låg
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filtre, 24 udskiftningsenheder og 24 opsamlingsrør med låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Single-use |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale til hus | Regenerated Cellulose (RC) |
| Inkluderer | 12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filtre, 12 udskiftningsenheder og 12 opsamlingsrør med låg |
| Mængde | 12-pak |
| Type | Centrifugal Filters |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| Længde (metrisk) | 12 cm |