Få mere at vide
Merck Protein G reagenssæt
Artikelnummer. 15534665 Shop alle Merck produkter
Volumen (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15534665
Brand: Merck ACR5000PG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenser til Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G med Amicon Ultra –0,5 enhed
Til brug med Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml protein G-harpiks, 2 x 66 ml binde-/vaskebuffer, 12 ml elueringsbuffer, 2,5 ml neutraliseringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Amicon Pro Affinity
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Antistofoprensning
Materiale til hus Regenereret cellulose (RC)
Inkluderer 3 mL protein G-harpiks, 2 x 66 mL binde-/vaskebuffer, 12 mL elueringsbuffer, 2,5 mL neutraliseringsbuffer
Mængde 1 Pakke
Type Centrifugalfiltre
Volumen (metrisk) 15 ml