Tekniske data
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Mængde | 100/Pk. |