Få mere at vide
Beschreibung
Værdien for det gennemsnitlige antal baggrundspartikler (ABC) er markeret på hver monitorpakke.
- Formonteret med filtre på plads
- Fås med membraner med matchet vægt
Ansøgninger:
Aerosolanalysemonitorer fås med 0,45μ m og 0,8μ m celluloseestermembraner. Vægtmonitorer med matchet vægt indeholder to filtre, der er matchet i vægt til inden for 0,1 mg, hvilket eliminerer testfilter-forvejning i gravimetrisk analyse.
Bestellinformation
Monitortaske fås også separat til brug med membran efter eget valg; leveres med eller uden støttering.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Hvid |
| Stik | Kvinde Luer Slip |
| Materiale | Polystyren |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Filtreringsområde | 9 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Gravimetrisk partikelanalyse, Miljøovervågning |
| Grad | AAWP |
| Tilstrækkelig til | Asbest, spormetaller, bly, blyforbindelser, turbinebrændstoffer |
| Type | Aerosol Monitor Match-w, Pad |
| Diameter (engelsk) | 1,4 tommer |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.