Få mere at vide
Merck Aerosolanalysemonitorer, 37 mm
Artikelnummer. 10528452 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Type:
Aerosol Monitor Match-w, Pad
Aerosolmonitor med pude
Grad:
AAWP
HAWP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Grad Pakningsstørrelse
10528452 Aerosolmonitor med pude AAWP Pakke med 50
10014610 Aerosol Monitor Match-w, Pad AAWP Pakke med 50
10330181 Aerosolmonitor med pude HAWP Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10528452 Leverandør Merck Leverandørnr. MAWP037A0
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Millipores 37 mm aerosolanalysemonitorer er gennemsigtige, engangsplastikfilterholdere til brug med Type MF (blandede celluloseestere) Millipore filtre. En tynd cellulosestøtte forsegler filteret mellem monitorsektionerne for at fordele prøvestrømmen jævnt over filteroverfladen.
Det tredelte design holder filteret på plads, når topsektionen fjernes til åben aerosolprøvetagning.
Værdien for det gennemsnitlige antal baggrundspartikler (ABC) er markeret på hver monitorpakke.
  • Formonteret med filtre på plads
  • Fås med membraner med matchet vægt
Ansøgninger:
Aerosolanalysemonitorer fås med 0,45μ m og 0,8μ m celluloseestermembraner. Vægtmonitorer med matchet vægt indeholder to filtre, der er matchet i vægt til inden for 0,1 mg, hvilket eliminerer testfilter-forvejning i gravimetrisk analyse.
Ordreinfo
Monitortaske fås også separat til brug med membran efter eget valg; leveres med eller uden støttering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Stik Kvinde Luer Slip
Materiale Polystyren
Porestørrelse 0,8μ m
Filtreringsområde 9 cm 2
Til brug med (applikation) Mikroskopisk partikelanalyse og prøveindsamling, miljøovervågning
Grad AAWP
Tilstrækkelig til Asbest, spormetaller, bly, blyforbindelser, kobber, partikelgasser, svovldioxid, arsen
Type Aerosolmonitor med pude
Diameter (engelsk) 1,4 tommer
Diameter (metrisk) 3.7 cm
Diameter (metrisk) filter 3.7 cm