Få mere at vide
Merck Tilbehør til XX2702550 1225 prøveudtagningsmanifold
Artikelnummer. p-109521 Shop alle Merck produkter
Type:
Kammerudskiftningssæt
Kugleventil
O-ring
Prøve kop forlænger tønde
Støtteplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 30
Artikelnummer. 10186470
Brand: Merck XX2702509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) EMD Millipore 1225 prøvetagningsvakuummanifold
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Type O-ring
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (metrisk) indvendig 6.3 mm